Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Código de producto. 11588434
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
7
12
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. 11588434
Marca: Brady™ 054552
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Static-dissipative Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling
Para utilizar con (equipo) Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo THT-99-473-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad 5000 Labels
Forma Square
Tamaño 12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 356°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0.0034 in.
Grosor (métrico) 0.09 mm
Repetición vertical (métrico) 15,2 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
Longitud (imperial) 0.5 in.
Anchura (imperial) 0.5 in.
Anchura (métrico) 12,7 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 12.70 mm
Altura (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-99-473-10