Learn More
Brady™ Static Dissipative Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Código de producto. 11532745
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
12,7 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Repetición vertical (métrico):
8,3 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
15,9 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Altura (métrico) Forma Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11532745 5,1 mm Rectángulo 8,3 mm 12,7 mm 1 rollo
11562755 5,1 mm Rectángulo 8,3 mm 16,5 mm 1 rollo
11522765 6,4 mm Rectángulo 9,5 mm 19,1 mm 1 rollo
11582725 6,4 mm Cuadrado 9,5 mm 6,4 mm 1 rollo
11588893 6,4 mm Rectángulo 9,5 mm 38,1 mm 1 rollo
11572745 7 mm Rectángulo 10,2 mm 12,7 mm 1 rollo
11572775 9,5 mm Rectángulo 12,7 mm 25,4 mm 1 rollo
11522785 12,7 mm Rectángulo 15,9 mm 25,4 mm 1 rollo
8 options
Código de producto. 11532745
Marca: Brady™ 018321
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas de poliéster para su uso con impresoras portátiles de transferencia térmica.
Las piezas TLS2200™ también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas BMP™71 siempre que se use el adaptador del rollo (M71-ADAPT).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Homologaciones UL y CSA
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Gloss
Material Static Dissipative Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) BMP™61, BMP™71 e impresoras de etiquetas móviles BradyPrinter M611, TLS 2200™ y sistemas de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0.09 mm
Repetición vertical (métrico) 8,3 mm
Anchura (métrico) 12,7 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Altura (métrico) 5,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 5.1 mm