Learn More
Abeba™ Zapatos Static Control 31392
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de material compuesto
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3553)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 38 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 31392 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |