Learn More
Abeba™ Zapatos Static Control 31362
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Piel suave.
- Negro
- Puntera de material compuesto
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3553)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 31362 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |