missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stathmin 1 Antibody (STMN1/8439) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30159025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30159025 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30159025 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP326963JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Stathmin 1 Monoclonal antibody specifically detects Stathmin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Stathmin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon STMN1/8439
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C1orf215, chromosome 1 open reading frame 215, Lag, Leukemia-associated phosphoprotein p18, Metablastin, MGC138869, Oncoprotein 18, Op18, OP18MGC138870, phosphoprotein 19, Phosphoprotein p19, pp17, PP19, PR22, prosolin, Protein Pr22, SMNLAP18FLJ32206, stathmin, stathmin 1, stathmin 1/oncoprotein 18, transmembrane protein C1orf215
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Stathmin 1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cognition and Behavior, Immunology, Microglia Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.