Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| n-Decano | 124-18-5 | 1000 μg/ml |
| n-Dodecano | 112-40-3 | 1000 μg/ml |
| n-Eicosano | 112-95-8 | 1000 μg/ml |
| n-Heptadecano | 629-78-7 | 1000 μg/ml |
| n-heptano | 142-82-5 | 1000 μg/ml |
| n-Hexadecano | 544-76-3 | 1000 μg/ml |
| n-hexano | 110-54-3 | 1000 μg/ml |
| n-Nonadecano | 629-92-5 | 1000 μg/ml |
| n-Nonano | 111-84-2 | 1000 μg/ml |
| n-Octacosano | 630-02-4 | 1000 μg/ml |
| n-Octadecano | 593-45-3 | 1000 μg/ml |
| n-Octano | 111-65-9 | 1000 μg/ml |
| n-Pentacosano | 629-99-2 | 1000 μg/ml |
| n-Pentadecano | 629-62-9 | 1000 μg/ml |
| n-Pentatriacontano | 630-07-9 | 1000 μg/ml |
| n-Tetradecano | 629-59-4 | 1000 μg/ml |
| n-Tridecano | 629-50-5 | 1000 μg/ml |
| n-Undecano | 1120-21-4 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | State of Texas, C6-C35 Alkanes |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Pentane |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Cantidad | 1 mL |
Safety and Handling
- State of Texas, C6-C35 Alkanes
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: pentane, n-hexane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.