Learn More
STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker) Mouse, Clone: STAT6/2410, enQuireBio™
Código de producto. 15970928
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15970928 100 μg 100 microgramos
15960928 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15970928
Marca: EnquireBio 6778MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon STAT6/2410
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human STAT6 protein
Peso molecular del antígeno 119kDa
Control positivo HeLa or HepG2 cells. Kidney
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6778
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ