Learn More
STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker) Mouse, Clone: STAT6/2410, enQuireBio™
Código de producto. 15960928
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15960928 20 μg 20 microgramos
15970928 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15960928
Marca: EnquireBio 6778MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno STAT6 (Solitary Fibrous Tumor Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon STAT6/2410
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human STAT6 protein
Peso molecular del antígeno 119kDa
Control positivo HeLa or HepG2 cells. Kidney
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6778
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ