missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stat6 (pY641) Mouse anti-Human, PE, Clone: 18/P-STAT6, BD

Código de producto. 15806269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 Tests
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15806269 50 Tests cada uno
15811629 250 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15806269

Marca: BD Biosciences 612701

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Interleukin-4 (IL-4), a major immunoregulatory cytokine, is secreted by activated T lymphocytes, basophils, and mast cells and plays an important role in modulating T helper cell lineage development. It induces specific gene expression via the tyrosine phosphorylation of Stat6 at tyrosine 641 (Y641). Stat6, a member of the signal transducers and activators of transcription protein family, mediates signals for IL-4 and, possibly, IL-13. While Stat6 is widely expressed in human tissues, it exhibits elevated expression in peripheral blood lymphocytes, colon,
intestine, ovary, prostate, thymus, spleen, kidney, liver, lung, and placenta. Following cytokine receptor ligation, Jak kinases are activated and phosphorylate the cytoplasmic tails of the oligomerized receptors. The SH3:SH2 domain of Stat6 associates with tyrosine-phosphorylated IL-4 receptor and the proximal Jak kinase phosphorylates Stat6 at Y641 on the C-terminal side of the SH2 domain. Stat6 is then released from the receptor, dimerizes, and is thought to contact the basal transcription machinery by binding to p300/CBP. Thus, Stat6 mediates the IL-4 signal and is essential for the proper development of adaptive immunity.

Flow Cytometry, Intracellular Staining

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Stat6 (pY641)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 18/P-STAT6
Conjugado PE
Descripción Signal transducer and activator of transcription 6; IL-4 Stat
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphorylated Human Stat6 (pY641)
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.