missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STAT6 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2E5B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | STAT6 |
|---|---|
| Clon | 2E5B8 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16868855
|
Proteintech
66717-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16858855
|
Proteintech
66717-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
STAT6 protein is a transcription factor activated by cytokines, particularly interleukin-4 and IL13. (Stat6-/-) were found to be deficient in IL-4-mediated functions including Th2 helper T-cell differentiation, expression of cell surface markers, T-cell proliferation, immunoglobulin class switching to IgE, and partial loss of IL-4 mediated proliferation. STAT6 mRNA has been detected in peripheral blood lymphocytes, colon, intestine, ovary, prostate, thymus, spleen, kidney, liver, lung and placenta. STAT6 is critically involved in Th2 immune response. STAT6 is crucial for IL-4-mediated biological responses, and naturally in two isoforms: STAT6a and STAT6c.Especificaciones
| STAT6 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| D12S1644, IL 4 STAT, STAT6, STAT6B, STAT6C | |
| Stat6 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 2E5B8 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P42226, P52633 | |
| 20852, 362896, 6778 | |
| STAT6 Fusion Protein Ag0410 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| STAT6 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto