missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT5A Mouse anti-Human, Clone: OTI9A5, TrueMAB™, Origene

Código de producto. 17517831
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17517831 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17517831 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502814S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STAT5A Monoclonal antibody specifically detects STAT5A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno STAT5A
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9A5
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica STAT5A
N.º de referencia del gen P42229
Alias de gen AA959963; mammary gland factor; mammary gland factor STAT5A; mammary gland factor; transcription factor; Mgf; Mpf; signal transducer and activator of transcription 5; signal transducer and activator of transcription 5a; signal transducer and activator of transcription factor 5A; STAT; STAT5; STAT5A; STAT5A, Mammary Gland Factor; STAT5A/MGF; STAT5B; STATA5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human STAT5A produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6776
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.