missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT5A Monoclonal Antibody (OTI10H1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200010956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17527641 30 μL 30 microlitros
17507641 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17527641

Marca: Origene Technologies TA502735S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STAT5A Monoclonal antibody specifically detects STAT5A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno STAT5A
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10H1
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ITM2B
N.º de referencia del gen Q9Y287
Alias de gen AA959963; mammary gland factor; mammary gland factor STAT5A; mammary gland factor; transcription factor; Mgf; Mpf; signal transducer and activator of transcription 5; signal transducer and activator of transcription 5a; signal transducer and activator of transcription factor 5A; STAT; STAT5; STAT5A; STAT5A, Mammary Gland Factor; STAT5A/MGF; STAT5B; STATA5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ITM2B produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9445
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.