missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT5-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16493608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16493608 10 mg 10 miligramos
16494696 100 mg 100 miligramos
16482786 25 mg 25 miligramos
16466337 5 mg 5 miligramos
16430007 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16493608

Marca: Medchem Express HY101853

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress STAT5-IN-1 is a STAT5 inhibitor with an IC50 of 47 μM for STAT5β isoform.

STAT5-IN-1 is a STAT5 inhibitor with an IC50 of 47 μM for STAT5β isoform.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material STAT5-IN-1
CAS 285986-31-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11N3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (68.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)N/N=C/C2=COC3=CC=CC=C3C2=O
Peso molecular (g/mol) 293.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.