Learn More
STAT4 Monoclonal Antibody (OTI 4H4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17528331
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17528331 30 μL 30 microlitros
17508331 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17528331 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503023S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
STAT4 Monoclonal antibody specifically detects STAT4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno STAT4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI 4H4
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica STAT4
N.º de referencia del gen Q14765
Alias de gen CIS4; HSPC060; OTTHUMP00000163553; Signal transducer and activator of transcription 4; SLEB11; SOCS4; SOCS6; SSI4; STAI4; STAT; Stat4; STATI4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human STAT4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6775
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1