missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT3 Mouse anti-Human, CoraLite 555, Clone: 3G2D12, Proteintech

Código de producto. 17561646 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17561646 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17561646

Marca: Proteintech CL55560199100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The STAT3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a fusion protein of human STAT3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The STAT3 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™555.

Especificaciones

Antígeno STAT3
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 3G2D12
Conjugado CoraLite 555
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6774
Especies diana Human, Mouse, Rat
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.