missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1F7C6, Proteintech

Código de producto. p-7213195 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16808525 20 μL 20 microlitros
16898515 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16808525

Marca: Proteintech 665451IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene belongs to the SMC3 subfamily of SMC proteins. The encoded protein occurs in certain cell types as either an intracellular, nuclear protein or a secreted protein. The nuclear form, known as structural maintece of chromosomes 3, is a component of the multimeric cohesin complex that holds together sister chromatids during mitosis, enabling proper chromosome segregation. Post-translational modification of the encoded protein by the addition of chondroitin sulfate chains gives rise to the secreted proteoglycan bamacan, an abundant basement membrane protein.

Especificaciones

Antígeno STAT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1F7C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica STAT1
N.º de referencia del gen P42224, P42225
Alias de gen ISGF 3, STAT1, STAT91
Símbolos de los genes STAT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno STAT1 Fusion Protein Ag0199
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20846, 25124, 6772
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.