Descripción
- Mida la viscosidad y véala en la pantalla, incluso durante el desarrollo del producto
- El resultado se puede leer en la pantalla en tiempo real
- Amplia gama de aplicaciones
- Indica claramente, mientras se ejecutan programas de investigación, si la sustancia agitada se puede usa como se desea
- Realiza mediciones de forma muy precisa y lo hace incluso durante el proceso de fabricación
- Las muestras ya no tienen que tomarse por separado
- Se puede realizar un cálculo de la viscosidad inmediatamente por medio de un menú fácil de usar
- La moderna pantalla TFT es extraíble
- También se puede controlar desde una distancia segura
- Incluso las sustancias altamente viscosas pueden agitarse intensamente
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 30 a 2000 rpm |
| Capacidad | 100 L |
| Pantalla | TFT |
| Tensión | 100/115/230 V |
| Vataje | 130 W |
| Diámetro del eje (métrico) | 10,3 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 91 x 395 x 231 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tamaño del mandril | De 0,5 a 10 mm |
| Material | Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico |
| Mostrar más |