Learn More
IBA Solutions For Life Science Vector de fusión ascendente Stargate™ pNFUSE-IBA
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
Stargate™ ofrece un sencillo procedimiento de clonación para la subclonación rápida y altamente eficiente de un gen de interés arbitrario para su uso en la expresión funcional, purificación, detección e inmovilización o separación de proteínas recombinantes.
- Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
- Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
- Los genes se clonan en un vector de donante y luego se transfieren en paralelo a los vectores Acceptor, que proporcionan diferentes entornos genéticos
- Conecte fácilmente dos o más genes que se clonan en vectores de donantes separados mediante vectores de fusión que están montados por uso de una reacción en un único tubo
- El gen de interés que se va a colocar ascendentemente se transfiere a un derivado pNFUSE-IBA, especificando la región intergénica (IGR):
- IRES11: Proporciona el sitio interno de entrada al ribosoma (IRES) del virus de la encefalomiocarditis para traslación independiente de la tapa separada del cistrón descendente en células de mamíferos
- SD11: La IGR incluye una secuencia Shine Dalgarno (SD) para la traslación de cistrón descendente abajo a un nivel comparable al cistrón ascendente en células bacterianas
- LINK11: Los genes de interés están fusionados por una secuencia que codifica el ligador de aminoácidos 10 GlySerGlyGlySerGlyGlySer
- LINK12: Los genes de interés están fusionados por una secuencia que codifica el ligador de aminoácidos 15 GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer
- Los genes de interés que se van a colocar descendentemente se transfieren a un vector pCFUSE-IBA11 (idéntico, independientemente de la IGR)
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Solución, líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Derivados del sistema Stargate™ |
| Descripción | Resistencia: ampicilina |
| Incluye | IR: Internal ribosomal entry site (IRES) from encephalomyocarditis virus |
| pH | 8 |
| Tipo de producto | Vector de fusión |
| Tampón de almacenamiento | Tampón de TE de 20 μe: Tris-HCl 10 mm, 1 mM de EDTA por 5 μL pCFUSE-IBA11 |
| Contenido y almacenamiento | de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo |
| Concentración | 250 ng/μl |
| Cantidad | 5 μg |
| Mostrar más |