Learn More
IBA Solutions For Life Science Vector de fusión ascendente Stargate™ pNFUSE-IBA
Código de producto. 15623728 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
pNFUSE-IBA con IRES11
pNFUSE-IBA con LINK11
pNFUSE-IBA con LINK12
pNFUSE-IBA con SD11
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. Vector unitSize
15623728 pNFUSE-IBA con LINK12 5 microgramos
15693718 pNFUSE-IBA con IRES11 5 microgramos
15603728 pNFUSE-IBA con SD11 5 microgramos
15613728 pNFUSE-IBA con LINK11 5 microgramos
4 options
Código de producto. 15623728
Marca: IBA Solutions For Life Science 51634001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la colocación ascendente de un gen insertado en el vector final del donante de fusión al vincular dos o más genes clonados en vectores de donantes separados mediante el sistema de clonación de transferencia Stargate™.
Stargate™ ofrece un sencillo procedimiento de clonación para la subclonación rápida y altamente eficiente de un gen de interés arbitrario para su uso en la expresión funcional, purificación, detección e inmovilización o separación de proteínas recombinantes.
  • Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
  • Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
  • Los genes se clonan en un vector de donante y luego se transfieren en paralelo a los vectores Acceptor, que proporcionan diferentes entornos genéticos
  • Conecte fácilmente dos o más genes que se clonan en vectores de donantes separados mediante vectores de fusión que están montados por uso de una reacción en un único tubo
    • El gen de interés que se va a colocar ascendentemente se transfiere a un derivado pNFUSE-IBA, especificando la región intergénica (IGR):
      • IRES11: Proporciona el sitio interno de entrada al ribosoma (IRES) del virus de la encefalomiocarditis para traslación independiente de la tapa separada del cistrón descendente en células de mamíferos
      • SD11: La IGR incluye una secuencia Shine Dalgarno (SD) para la traslación de cistrón descendente abajo a un nivel comparable al cistrón ascendente en células bacterianas
      • LINK11: Los genes de interés están fusionados por una secuencia que codifica el ligador de aminoácidos 10 GlySerGlyGlySerGlyGlySer
      • LINK12: Los genes de interés están fusionados por una secuencia que codifica el ligador de aminoácidos 15 GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer
    • Los genes de interés que se van a colocar descendentemente se transfieren a un vector pCFUSE-IBA11 (idéntico, independientemente de la IGR)
Specifikationer
Formato Solución, líquido
Para utilizar con (equipo) Derivados del sistema Stargate™
Descripción Resistencia: ampicilina
Incluye IR: A sequence encoding the 15 amino acid linker GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer
pH 8
Tipo de producto Vector de fusión
Tampón de almacenamiento Tampón de TE de 20 μe: Tris-HCl 10 mm, 1 mM de EDTA por 5 μL pCFUSE-IBA11
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Vector pNFUSE-IBA con LINK12
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Upstream positioning, fusing cloned genes of interest
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.