Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pYSG-IBA para expresión en levadura
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Vector:
PYSG-IBA 23
PYSG-IBA 3
PYSG-IBA 33
PYSG-IBA 43
PYSG-IBA 5
PYSG-IBA 64
pYSG-IBA 103
pYSG-IBA 105
pYSG-IBA 123
pYSG-IBA 143
pYSG-IBA 145
pYSG-IBA 162
pYSG-IBA 164
pYSG-IBA 167
pYSG-IBA 168
pYSG-IBA 25
pYSG-IBA 45
pYSG-IBA 62
pYSG-IBA 63
pYSG-IBA 65
pYSG-IBA wt1
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Descripción
Vectores de expresión de levaduras pYSG-IBA
El vector pYSG-IBA permite la expresión de alto nivel de proteínas en levadura.
- El vector lleva el promotor inducible de cobre (CUP1) para la expresión controlada de alto nivel.
- La proteína recombinante expresada se localizará en el citoplasma.
- Expresión de alto nivel en levadura con alto número de copias
- Favorece el correcto plegado de proteínas y la producción de proteínas solubles: rara vez se forman cuerpos de inclusión.
- Expresión fuertemente regulada debido al promotor inducible de Cu++ CUP1
- Gen de resistencia a la ampicilina y marcadores Leu2-d y URA3 en cada vector
- Marcador auxotrófico Leu2-d para la selección con el fin de aumentar el número de copia plasmídica durante la expresión
- Marcador auxotrófico URA3 para la selección después de la transformación
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pYSG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pYSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
Formato | Líquido |
Para utilizar con (equipo) | Sistema StarGate™, células huéspedes de levaduras |
Agente inductor | Sulfato de cobre |
Gen marcador | leu2-d y URA3 |
pH | 8 |
Promotor | CUP1 |
Tipo de producto | Vector Acceptor para la expresión en levaduras |
Tampón de almacenamiento | Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg |
Contenido y almacenamiento | de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo |
Etiqueta de proteína | Etiqueta Twin-Strep para el extremo C-terminal y etiqueta FLAG para el N-terminal |
Mostrar más |
Título del producto
IBA Lifesciences Vectores StarGate pYSG-IBA para expresión en levadura >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido