Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pYSG-IBA para expresión en levadura
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
Vectores de expresión en levaduras pYSG-IGA
El vector pYSG-IBA3 permite la expresión de alto nivel de proteínas en levaduras. El vector lleva el promotor inducible de cobre (CUP1) para la expresión controlada de alto nivel. La proteína recombinante expresada se localizará en el citoplasma.
- Expresión de alto nivel en levadura con alto número de copias
- Favorece el correcto plegado de proteínas y la producción de proteínas solubles: los cuerpos de inclusión rara vez se forman
- Expresión fuertemente regulada debido al promotor Cu++-inducible CUP1
- Gen de resistencia a la ampicilina y marcadores Leu2-d y URA3 en cada vector
- Marcador auxotrófico Leu2 -d para la selección aumenta el número de copia plasmídica durante la expresión
- El marcador auxotrófico URA3 para la selección después de la transformación
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
- Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
- Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
- Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
- Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
- El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
Formato | Líquido |
Para utilizar con (equipo) | Sistema Stargate™, células húespedes de levaduras |
Agente inductor | Sulfato de cobre |
Gen marcador | leu2-d y URA3 |
pH | 8 |
Promotor | CUP1 |
Tipo de producto | Vector Acceptor para la expresión en levaduras |
Tampón de almacenamiento | Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg |
Contenido y almacenamiento | de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo |
Etiqueta de proteína | GST-tag para terminaciones N |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals