Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pYSG-IBA para expresión en levadura
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15603828 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
PYSG-IBA 23
PYSG-IBA 3
PYSG-IBA 33
PYSG-IBA 43
PYSG-IBA 5
PYSG-IBA 64
pYSG-IBA 103
pYSG-IBA 105
pYSG-IBA 123
pYSG-IBA 143
pYSG-IBA 145
pYSG-IBA 162
pYSG-IBA 164
pYSG-IBA 167
pYSG-IBA 168
pYSG-IBA 25
pYSG-IBA 45
pYSG-IBA 62
pYSG-IBA 63
pYSG-IBA 65
pYSG-IBA wt1
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. Vector unitSize
15603828 pYSG-IBA 167 5 microgramos
15613808 pYSG-IBA wt1 5 microgramos
15623808 PYSG-IBA 3 5 microgramos
15633808 PYSG-IBA 5 5 microgramos
15643808 PYSG-IBA 23 5 microgramos
15653808 pYSG-IBA 25 5 microgramos
15663808 PYSG-IBA 33 5 microgramos
15673808 PYSG-IBA 43 5 microgramos
15683808 pYSG-IBA 45 5 microgramos
15693808 pYSG-IBA 62 5 microgramos
15603818 pYSG-IBA 63 5 microgramos
15613818 PYSG-IBA 64 5 microgramos
15623818 pYSG-IBA 65 5 microgramos
15633818 pYSG-IBA 103 5 microgramos
15643818 pYSG-IBA 105 5 microgramos
15653818 pYSG-IBA 123 5 microgramos
15663818 pYSG-IBA 143 5 microgramos
15673818 pYSG-IBA 145 5 microgramos
15683818 pYSG-IBA 162 5 microgramos
15693818 pYSG-IBA 164 5 microgramos
15613828 pYSG-IBA 168 5 microgramos
21 options
Código de producto. 15603828
Marca: IBA Lifesciences 54767001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la expresión de alto nivel de proteínas recombinantes en levaduras mediante la introducción del gen de interés bajo el control del promotor CU++-inducible CUP1.
Vectores de expresión de levaduras pYSG-IBA
El vector pYSG-IBA permite la expresión de alto nivel de proteínas en levadura.
  • El vector lleva el promotor inducible de cobre (CUP1) para la expresión controlada de alto nivel.
  • La proteína recombinante expresada se localizará en el citoplasma.
  • Expresión de alto nivel en levadura con alto número de copias
  • Favorece el correcto plegado de proteínas y la producción de proteínas solubles: rara vez se forman cuerpos de inclusión.
  • Expresión fuertemente regulada debido al promotor inducible de Cu++ CUP1
  • Gen de resistencia a la ampicilina y marcadores Leu2-d y URA3 en cada vector
  • Marcador auxotrófico Leu2-d para la selección con el fin de aumentar el número de copia plasmídica durante la expresión
  • Marcador auxotrófico URA3 para la selección después de la transformación
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pYSG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pYSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Especificaciones
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Sistema StarGate™, células huéspedes de levaduras
Agente inductor Sulfato de cobre
Gen marcador leu2-d y URA3
pH 8
Promotor CUP1
Tipo de producto Vector Acceptor para la expresión en levaduras
Tampón de almacenamiento Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína Etiqueta Twin-Strep/FLAG para el extremo N-terminal
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Vector pYSG-IBA 167
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes