Learn More
IBA Lifesciences StarGate pPSG-IBA Acceptor Vectors for E. coli Expression
Código de producto. 15653758 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
Longitud total: 3469
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. Vector unitSize
15653758 Longitud total: 3469 5 microgramos
15633758 Longitud total: 3469 5 microgramos
15643758 Longitud total: 3469 5 microgramos
15663758 Longitud total: 3469 5 microgramos
15673758 Longitud total: 3469 5 microgramos
15683758 Longitud total: 3469 5 microgramos
15693758 Longitud total: 3469 5 microgramos
15603768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15613768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15623768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15633768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15643768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15653768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15663768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15673768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15683768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15693768 Longitud total: 3469 5 microgramos
15603778 Longitud total: 3469 5 microgramos
15613778 Longitud total: 3469 5 microgramos
15623778 Longitud total: 3469 5 microgramos
15633778 Longitud total: 3469 5 microgramos
15643778 Longitud total: 3469 5 microgramos
22 options
Código de producto. 15653758
Marca: IBA Lifesciences 54205001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Logra una expresión de alto nivel en E. coli por parte del promotor T7 al proporcionar un entorno genético específico para una expresión y purificación óptimas de proteínas no tóxicas.
Vectores de expresión PPSG-IGA en E. coli:
Los vectores pPSG-IBA utilizan el promotor T7 y la ARN polimerasa T7 para la transcripción de alto nivel del gen de interés. Como el promotor T7 es más fuerte que el promotor tet, se recomiendan los vectores pPSG-IBA en los casos en los que la expresión con el promotor tet no lleve a rendimientos significativos de la proteína recombinante.
  • Expresión de alto nivel en E. coli por parte del promotor T7 bacteriófago
  • Transcripción de alto nivel por ARN polimerasa T7 en cepas de BL21
  • Expresión de alto nivel de proteínas no tóxicas
  • Inducción por IPTG
  • Adecuado para transcripción/traducción in vitro
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
  • Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
  • Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
  • Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
  • Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
  • El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Sistema Stargate™, E. coli BL21(DE3)
Agente inductor Huésped de E. coli con el gen de la polimerasa de ARN T7 (p. ej BL21(DE3) )
pH 8
Promotor T7
Tipo de producto Vector Acceptor para la expresión en E. coli
Tampón de almacenamiento Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína Etiqueta Strep el extremo N-terminal
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Vector Longitud total: 3469
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes