Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pLSG-IBA para Baculo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15683838 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
PESG-IBA wt2
pLSG-IBA 102
pLSG-IBA 103
pLSG-IBA 104
pLSG-IBA 105
pLSG-IBA 123
pLSG-IBA 142
pLSG-IBA 143
pLSG-IBA 144
pLSG-IBA 145
pLSG-IBA 162
pLSG-IBA 164
pLSG-IBA 167
pLSG-IBA 168
pLSG-IBA 23
pLSG-IBA 25
pLSG-IBA 3
pLSG-IBA 33
pLSG-IBA 35
pLSG-IBA 43
pLSG-IBA 45
pLSG-IBA 5
pLSG-IBA 62
pLSG-IBA 63
pLSG-IBA 64
pLSG-IBA 65
pLSG-IBA wt1
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vector unitSize
15683838 pLSG-IBA 104 5 microgramos
15623828 pLSG-IBA wt1 5 microgramos
15633828 PESG-IBA wt2 5 microgramos
15643828 pLSG-IBA 3 5 microgramos
15653828 pLSG-IBA 5 5 microgramos
15663828 pLSG-IBA 23 5 microgramos
15673828 pLSG-IBA 25 5 microgramos
15683828 pLSG-IBA 33 5 microgramos
15693828 pLSG-IBA 35 5 microgramos
15603838 pLSG-IBA 43 5 microgramos
15613838 pLSG-IBA 45 5 microgramos
15623838 pLSG-IBA 62 5 microgramos
15633838 pLSG-IBA 63 5 microgramos
15643838 pLSG-IBA 64 5 microgramos
15653838 pLSG-IBA 65 5 microgramos
15663838 pLSG-IBA 102 5 microgramos
15673838 pLSG-IBA 103 5 microgramos
15693838 pLSG-IBA 105 5 microgramos
15603848 pLSG-IBA 123 5 microgramos
15613848 pLSG-IBA 142 5 microgramos
15623848 pLSG-IBA 143 5 microgramos
15633848 pLSG-IBA 144 5 microgramos
15643848 pLSG-IBA 145 5 microgramos
15653848 pLSG-IBA 162 5 microgramos
15663848 pLSG-IBA 164 5 microgramos
15673848 pLSG-IBA 167 5 microgramos
15683848 pLSG-IBA 168 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 15683838 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 54904001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Vectores de transferencia que permiten la expresión de alto nivel en las células de insectos introduciendo el gen de interés en el locus del gen de la poliedrina del ADN de AcMNPV por recombinación homóloga.
Vectores de expresión de baculovirus (células de insectos) pLSG-IBA
El vector pLSG-IBAwt1 porta el promotor de la polihedrina para la expresión de alto nivel en células de insectos.
  • La cotransfección con ADN AcMNPV linealizado BacPAK6 (Clontech) o ADN AcMNPV modificado flashBAC circular (Oxford Expression Technologies) permite la generación de baculovirus recombinantes con una eficiencia muy alta mediante la reconstitución de un gen esencial (ORF 1629) y la eliminación en gran medida de virus naturales.
  • Clonación y expresión de proteínas recombinantes en células de insectos
  • El promotor de la poliedrina impulsa la expresión de alto nivel del inserto
  • La resistencia a la ampicilina y el origen de replicación de ColE1 (pUC) favorecen la propagación en E. coli
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pLSG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pLSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Especificaciones
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Sistema Stargate™, células huéspedes de insectos
Agente inductor ADN linealizado cmNPV BacPAK6 (Clontech) o ADN cmNPV modificado flashBAC circular (Oxford Expression Technologies)
Incluye Señal BM40, pUC ori, resistencia a la ampicilina
pH 8
Promotor Poliedrina
Tipo de producto Vector Acceptor para la expresión de la Bacula (célula de insecto)
Tampón de almacenamiento Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína Etiqueta Twin-Strep para el extremo N-terminal
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Vector pLSG-IBA 104
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes