Descripción
- Admite hasta 5matraces.
- Admite insertos para matraces de varios tamaños.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Monoblock |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de trabajo StarFish, agitadores magnéticos MR-Hei |
| Admite | 5Matraces |