missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Almidón, soluble, ACS (para yodometría), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7050395
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11394227

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036703.18

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para yodometría

In food industry, starch is used as a food preservative. Starch has extensive industrial use as an adhesive or bonding agent. It is also used in paper industry. Starch is used in the procedure to manufacture gypsum wallboards. Starch used in the laundry, also known as clothing starch. Glucose derived from starch may be fermented further to make ethanol or biofuel. Starch is also employed in the petroleum exploration industry. It is interesting to note that starch may be used to make hydrogen by making usage of enzymes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 9005-84-9
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00082026
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Starch
Nombre de nota soluble
Forma física Polvo
Punto de fusión 256°C to 258°C (decomposition)
Notas de grado de pureza For iodometry
Índice Merck 14,8799
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Cantidad 50 g
Grado ACS
Olor Odorless

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado