missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Staphylococcus aureus Monoclonal Antibody (Staph12-569.3), Invitrogen™

Código de producto. 17870456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17870456 100 μg 100 microgramos
11568972 500 μg 1 miligramo
17850326 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17870456 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA546041

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10710 detects Staphylococcus aureus from Staph. aureus and Staph. epidermidis samples. MA1-10710 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10710 immunogen is UV-inactivated Staphylococcus aureus cells.

Staphylococcus aureus is a type of bacteria that commonly lives on the skin and in the nasal passages of healthy individuals. However, it can also cause a range of infections, from minor skin infections to more serious conditions such as pneumonia, sepsis, and endocarditis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Staphylococcus aureus
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon Staph12-569.3
Concentración 2.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen MRSA; s aureus; S. aureus; staphylococcus aureus methicillin-resistant
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno UV-inactivated Staphylococcus aureus cells.
Método de purificación Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.