Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Staphaurex™ Plus
Descripción
Identifique estafilococos que poseen factor de aglutinación, proteína A o antígenos de superficie, incluidos los característicos de las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (MRSA) y Staphylococcus aureus sensibles a la meticilina (MSSA), con la prueba de aglutinación de látex Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus.
En presencia de microorganismos diana, las partículas de látex se aglutinan para producir una potente reacción positiva que se puede visualizar con claridad. En ausencia de microorganismos diana, las partículas permanecen en suspensión suave.
Rendimiento probado
- Confíe en pruebas de eficacia comprobada con más de 50 años de rendimiento probado combinado.
- Mantenga la confianza con una sensibilidad superior al 99 % (de acuerdo con los datos disponibles en el prospecto).
- Las reacciones concluyentes y robustas proporcionan resultados fáciles de leer.
- Mejore la productividad con configuraciones de kit compacto, reactivos codificados por colores y estaciones de trabajo cómodas.
- Maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado.
- Permite ahorrar tiempo, dinero y recursos al dirigirse a una sola empresa, para obtener todo un conjunto completo de soluciones de identificación de Staph.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Prueba de aglutinación de látex Staphaurex Plus |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | estafilococos) |
| Tipo | Kit de prueba de Staphylococcus aureus |
| Incluye | Látex de prueba, tarjetas de reacción desechables, bastoncillos de mezcla y muestreo desechables |
| Cantidad | Kit para 150 pruebas |
| Clase de organismo diana | Staphylococcus aureus |