Learn More
Stannous Chloride, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15117352 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15117352 500 g Frasco de polietileno 500 g
15127352 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 15117352
Marca: Avantor J.T.Baker 398001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Adecuado para la determinación de mercurio
CAS 10025-69-1
Fórmula molecular SnCl2·2H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stannous Chloride
Nombre de nota Dihydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.63
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.71kg
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.