Learn More
CPC™ Insertos dentados en línea para volúmenes estándar con desconexión rápida: con flujo directo
Código de producto. p-4901724
Click to view available options
Para utilizar con:
3,2mm
6,4mm
9,5mm
Material:
Acetal
Sello Buna–N.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico):
-40 °C
Max. Operating Temperature (Metric):
de 82 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11959415
Marca: CPC™ PLC22006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sin válvula de cierre
  • Tamaños de flujo de hasta 9,5 mm
  • Fácil desconexión por pulsador o por torsión
  • Cuerpos e insertos de desconexión rápida resistentes a sustancias químicas y a la corrosión compatibles con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
  • En polipropileno de almendra o acetal blanco que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
  • Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
  • Ideal para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
  • Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo; desconexión con botón pulsador o de rosca
  • El juego de acoplamiento completo requiere tanto un cuerpo como un inserto (se venden por separado)
  • Nota: Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Aplicaciones:
Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,37 mm
Material Acetal
Longitud global (imperial) 1,36/1,81 pulg
Longitud global (métrico) De 34,5 a 46 mm
Para utilizar con 9,5mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Altura (métrico) 15,7 mm
Altura (imperial) 0,62 in
Color Blanco
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 82 °C
Tipo de producto Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada