missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Conectores para tubos estándar, acero

Código de producto. 10194542
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 0,3 mm, DE de 0,63
DI de 0,58mm, DE de 0,90mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10194542 DI de 0,3 mm, DE de 0,63 paquete de 6
10266802 DI de 0,58mm, DE de 0,90mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10194542 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor ISM585A

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Conectores para tubos rectos estándar de varios tamaños. Los conectores para tubos estándar Ismatec™ de acero están disponibles en diferentes diámetros y longitudes.

  • Estándar, sin reducción.
  • Diseñado para tubos de bomba Ismatec™.
  • Disponibles en diferentes longitudes y diámetros.
  • Estructura de acero.

Especificaciones

Material Acero
Longitud global (métrico) 25 mm
Para utilizar con Para DI de 0,3 mm, DE de 0,63 mm Tubos de conducción
Cantidad de embalaje 6/paq.
Tamaño de los tubos DI de 0,3 mm, DE de 0,63
Forma Recto
Tipo de producto Conector para tubos estándar
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.