Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Mod. TTC estándar NPS con filtro de membrana cuadriculado
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
:
Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
Descripción
- Almohadillas de nutrientes con membranas cuadriculadas
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Conformidad con las normas y referencias internacionales
- Guía de validación disponible
- Muy versátil - múltiples aplicaciones
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Manipulación sencilla
- Membranas adecuadas para usar con dispensador e.motion
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Formato | Disco de tamaño de poro de 0,45 μm |
| Tipo de medios | TTC estándar, Mod I |
| Esterilidad | Estéril |
| Color de rejilla | Verde oscuro |
| Tipo de empaquetado | Filtro de membrana envuelto individualmente para usar con dispensador, placas con almohadilla de nutrientes 10 x 10/bolsa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |