Learn More
Sampling Systems™ Cajas de divisor de muestras de acero estándar
Código de producto. p-7146956 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Anchura del aliviadero (métrico):
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
N.º de aliviaderos:
8
10
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura del aliviadero (métrico) N.º de aliviaderos unitSize
15819531 40 mm 8 cada uno
15829531 50 mm 8 cada uno
15839531 65 mm 8 cada uno
15859531 75 mm 8 cada uno
15869531 80 mm 8 cada uno
15899521 20 mm 10 cada uno
15809531 25 mm 10 cada uno
15683136 30 mm 10 cada uno
15879521 10 mm 12 cada uno
15889521 15 mm 12 cada uno
15849531 7 mm 12 cada uno
11 options
Código de producto. 15819531
Marca: Sampling Systems™ 8600M40
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos separadores de muestras fáciles de usar de acero estándar son para dividir y reducir muestras a granel.
  • Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
  • Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
  • Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Tipo de producto Caja de Divisor
Material Acero
Capacidad (métrico) 12,41 L
N.º de aliviaderos 8
Para utilizar con (aplicación) División y reducción de muestras a granel
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 165 x 114 x 66 mm
Anchura del aliviadero (métrico) 40 mm