Descripción
- Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
- Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
- Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de Divisor |
| Material | Acero |
| Capacidad (métrico) | 67,77 L |
| N.º de aliviaderos | 8 |
| Para utilizar con (aplicación) | División y reducción de muestras a granel |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 662 x 368 x 270 mm |
| Anchura del aliviadero (métrico) | 75 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?