Descripción
- Simplemente deje caer la muestra en la parte superior y la muestra está dividido en dos
- Divida las gotas de muestra en las cajas de divisor de debajo
- Se recomienda que el ancho de las ranuras sea de 2,5 a 3 veces más grande que el diámetro de la partícula más grande que se vaya a dividir
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de Divisor |
| Material | Acero |
| Capacidad (métrico) | 34,15 L |
| N.º de aliviaderos | 8 |
| Para utilizar con (aplicación) | División y reducción de muestras a granel |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 474 x 316 x 228 mm |
| Anchura del aliviadero (métrico) | 50 mm |