Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbente estándar de sílice 60
Código de producto. 12760264 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adsorbente estándar de sílice 60
Tamaño de la unidad:
25 Kg
Código de producto. Tipo unitSize
12760264 Adsorbente estándar de sílice 60 25 Kg
1 options
Código de producto. 12760264
Marca: Macherey-Nagel™ 815380.25
Especificaciones
Tamaño de partículas Entre 0,04 y 0,063 mm
Tamaño de poro ∼60 Å
Técnica Cromatografía de columnas
Cantidad 25 kg
Absorbente Sílice 60
Área de la superficie (métrico) ∼ 500 m2/g
Tipo Adsorbente estándar de sílice 60