Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbente estándar de sílice 60
Código de producto. 10013201 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Tipo:
Absorbente estándar de sílice 60 M
Adsorbente estándar de sílice 60
Tamaño de partículas:
Entre 0,04 y 0,063 mm
Entre 0,063 y 0,2 mm
Entre 0,1 y 0,2 mm
Entre 0,2 y 0,5 mm
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. 10013201
Marca: Macherey-Nagel™ 815340.1
Utilice sílice 60 para separaciones estándar. El adsorbente estándar de sílice 60 para cromatografía de columnas se suministra en una variedad de tamaños de partículas y tamaños de paquetes.
  • Tamaño de poro ∼ 60 Å
  • Volumen de poro ∼ 0,75 ml/g
  • Superficie espec. BET ∼ 500 m2/g;
  • Muy poroso
  • Ácido silícico amorfo en forma de partículas duras y opalescentes
  • Preparado por precipitación de vidrio de agua con ácido sulfúrico
Especificaciones
Tamaño de partículas Entre 0,1 y 0,2 mm
Tamaño de poro ∼60 Å
Técnica Cromatografía de columnas
Envase Recipiente de plástico
Cantidad 1 kg
Absorbente Sílice
Área de la superficie (métrico) ∼ 500 m2/g
Tipo Adsorbente estándar de sílice 60
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de columnas