Descripción
- Cepillos higiénicos de nailon
- Mango de aluminio resistente
- Forma de cepillo estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo de limpieza |
| Material del mango | Aluminio |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 30 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 15 a 30 mm de diámetro |
| Longitud (métrico) | 600 mm |