Learn More
Sampling Systems™ Cepillos de limpieza de muestreadores estándar
Código de producto. 15879401 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15879401 2100 mm cada uno
15859401 1100 mm cada uno
15869401 1600 mm cada uno
15889401 600 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15879401
Marca: Sampling Systems™ 8020A2100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegúrese de que el muestreador esté bien limpio para evitar la contaminación cruzada. Los cepillos de limpieza de muestreadores estándar Sampling Systems™ son una gama de cepillos ideales para la limpieza de muestreadores de acero inoxidable y plástico.
  • Cepillos higiénicos de nailon
  • Mango de aluminio resistente
  • Forma de cepillo estándar
Specifications
Tipo de producto Cepillo de limpieza
Material del mango Aluminio
Diámetro de la cerda (métrico) 30 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 15 a 30 mm de diámetro
Longitud (métrico) 2100 mm