Learn More
Sampling Systems™ Cepillos de limpieza de muestreadores estándar
Código de producto. 15859401 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15859401 1100 mm cada uno
15869401 1600 mm cada uno
15879401 2100 mm cada uno
15889401 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15859401 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8020A1100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegúrese de que el muestreador esté bien limpio para evitar la contaminación cruzada. Los cepillos de limpieza de muestreadores estándar Sampling Systems™ son una gama de cepillos ideales para la limpieza de muestreadores de acero inoxidable y plástico.
  • Cepillos higiénicos de nailon
  • Mango de aluminio resistente
  • Forma de cepillo estándar
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo de limpieza
Material del mango Aluminio
Diámetro de la cerda (métrico) 30 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de 15 a 30 mm de diámetro
Longitud (métrico) 1100 mm