Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubo de muestras estándar, 3,24 mm de DI
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- D.I.: 3,24mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/pack |
| Tipo | Tubo de muestras estándar |