Learn More
Brady™ Candados de seguridad estándar con grillete de acero
Código de producto. 11771386
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Marrón
Morado
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color unitSize
11771386 Morado paquete de 6
11781386 Blanco paquete de 6
15663557 Blanco paquete de 6
11761386 Marrón paquete de 6
15643557 Marrón paquete de 6
15653557 Morado paquete de 6
6 options
Código de producto. 11771386
Marca: Brady™ 813637
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados de seguridad Brady™ estándar con grillete de acero son los candados definitivos para todas las necesidades de seguridad, y están mecanizados con precisión para una mejor resistencia a la manipulación.
  • El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada
  • Mecanizado de precisión de seis pines para cortes de llave más exclusivos y mejor resistencia a la manipulación
  • La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima
  • El diseño especial prohíbe que la llave se suelte hasta el grillete del candado está cerrado
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • El cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • Se suministra una llave con cada cerradura
  • Retención de la llave: la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado
Especificaciones
Tipo de producto Candados de seguridad
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA PURPLE 6/PAC
Color Morado
Material Nailon reforzado
Descripción Candados de seguridad: estándar
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (L x An) 38,50 x 86,50 mm
Altura (métrico) 86,5 mm
Altura de la argolla (métrico) 38 mm
Material (Shackle) Acero
N.º de pasadores 6
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 38,5 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm