Learn More
Bochem™ Pinza de retorta estándar
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
100 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- DIN 12894
- Forro de corcho
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | 100 mm |
| Jaw Type | Redondo |