Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar
Código de producto. 11581060
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
16 mm
20,4 mm
29 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11581060 20,4 mm cada uno
11465859 48 mm cada uno
11445859 6,4 mm cada uno
11455859 16 mm 1 PCS
11591060 29 mm 1 PCS
5 options
Código de producto. 11581060
Marca: Spectrum™ 132703
Los tubos de diálisis multifunción son ideales para diálisis generales para una gran variedad de aplicaciones y volúmenes
Los tubos de diálisis multiuso son ideales para diálisis generales para una gran variedad de aplicaciones y volúmenes
  • Grado de membrana
  • Tipo de membrana: RC
  • Corte de peso molecular: 12 a 14 K
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de diálisis Spectra/Por 4
MWCO De 12 a 14 kD
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 20,4 mm
Diámetro (imperial) 0,8 in
Longitud (imperial) 100 pies
Longitud (métrico) 30 m
Formulación Contiene glicerina como humectante
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad 100/paq.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización