Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar
Descripción
Los tubos de diálisis multiuso son ideales para diálisis generales para una gran variedad de aplicaciones y volúmenes
- Grado de membrana
- Tipo de membrana: RC
- Corte de peso molecular: 12 a 14 K
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos de diálisis Spectra/Por 4 |
| MWCO | De 12 a 14 kD |
| Material | Celulosa regenerada |
| Diámetro (métrico) | 6,4 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,25 in |
| Longitud (imperial) | 100 pies |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Formulación | Contiene glicerina como humectante |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 39,2° a 249,8 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 121 °C |
| Mostrar más |