missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores verticales, altura de estante de 85 mm
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Microplacas (10)
Microplacas (12)
Microplacas (14)
Microplacas (8)
Placas de microtitulación (12)
Placas de microtitulación (15)
Placas de microtitulación (18)
Placas de microtitulación (20)
Placas de microtitulación (21)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (28)
matriz, red, conjunto:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 5
4 x 6
4 x 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 3 x 7 |
| Admite | Placas de microtitulación (21) |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 630 x 135 x 259 mm |
| Altura (métrico) | 85 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido