Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores verticales, altura de estante de 65 mm
Código de producto. 11433598 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Microplacas (10)
Microplacas (12)
Microplacas (14)
Microplacas (8)
Placas de microtitulación (12)
Placas de microtitulación (15)
Placas de microtitulación (16)
Placas de microtitulación (18)
Placas de microtitulación (20)
Placas de microtitulación (21)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (25)
Placas de microtitulación (28)
Placas de microtitulación (30)
Placas de microtitulación (35)
Placas de microtitulación (36)
matriz, red, conjunto:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 5
6 x 6
Conditionnement:
cada uno
Code produit. Admite matriz, red, conjunto unitSize
11433598 Placas de microtitulación (15) 3 x 5 cada uno
15200994 Placas de microtitulación (35) 5 x 7 cada uno
15210974 Placas de microtitulación (36) 6 x 6 cada uno
15240924 Microplacas (8) 2 x 4 cada uno
15250924 Placas de microtitulación (12) 3 x 4 cada uno
15260924 Placas de microtitulación (16) 4 x 4 cada uno
15260944 Microplacas (10) 2 x 5 cada uno
15260964 Microplacas (12) 2 x 6 cada uno
15270944 Placas de microtitulación (20) 4 x 5 cada uno
15270964 Placas de microtitulación (18) 3 x 6 cada uno
15270984 Microplacas (14) 2 x 7 cada uno
15280944 Placas de microtitulación (25) 5 x 5 cada uno
15280964 Placas de microtitulación (24) 4 x 6 cada uno
15280984 Placas de microtitulación (21) 3 x 7 cada uno
15290944 Placas de microtitulación (30) 6 x 5 cada uno
15290964 Placas de microtitulación (30) 5 x 6 cada uno
15290984 Placas de microtitulación (28) 4 x 7 cada uno
17 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11433598
Marque: Tenak™ TE27502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Las gradillas estándar de acero inoxidable para congeladores verticales están diseñadas para albergar placas de microtitulación.
  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricadas en acero inoxidable
Spécification
Admite Placas de microtitulación (15)
Material Acero inoxidable
Posiciones 15
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 x 135 x 200 mm
Altura (métrico) 65 mm
matriz, red, conjunto 3 x 5
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.