Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores verticales, altura de estante de 45 mm
Tienda TENAK ProductosDescription
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Specifications
Specifications
| Admite | Placas de microtitulación (12) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 12 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 360 x 135 x 140 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| matriz, red, conjunto | 3 x 4 |