Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 630 x 135 x 212 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Admite | Placas de microtitulación (56) |
| matriz, red, conjunto | 8 x 7 |
| Material | Acero inoxidable |