Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 25 mm Shelf Height
Código de producto. 15200944 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Microplacas (72)
Placas de microtitulación (24)
Placas de microtitulación (30)
Placas de microtitulación (32)
Placas de microtitulación (36)
Placas de microtitulación (40)
Placas de microtitulación (42)
Placas de microtitulación (44)
Placas de microtitulación (48)
Placas de microtitulación (50)
Placas de microtitulación (56)
Placas de microtitulación (60)
Placas de microtitulación (70)
Placas de microtitulación (72)
Placas de microtitulación (84)
matriz, red, conjunto:
10 x 4
10 x 5
10 x 6
10 x 7
11 x 4
12 x 5
12 x 6
12 x 7
15 x 5
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
8 x 4
8 x 5
8 x 6
8 x 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto unitSize
15200944 Microplacas (72) 15 x 5 cada uno
15200984 Placas de microtitulación (70) 10 x 7 cada uno
15210964 Placas de microtitulación (72) 12 x 6 cada uno
15210984 Placas de microtitulación (84) 12 x 7 cada uno
15240934 Placas de microtitulación (30) 6 x 5 cada uno
15250934 Placas de microtitulación (50) 10 x 5 cada uno
15260914 Placas de microtitulación (24) 6 x 4 cada uno
15260934 Placas de microtitulación (40) 8 x 5 cada uno
15270914 Placas de microtitulación (32) 8 x 4 cada uno
15270934 Placas de microtitulación (60) 12 x 5 cada uno
15270954 Placas de microtitulación (36) 6 x 6 cada uno
15280914 Placas de microtitulación (40) 10 x 4 cada uno
15280954 Placas de microtitulación (48) 8 x 6 cada uno
15280974 Placas de microtitulación (42) 6 x 7 cada uno
15290914 Placas de microtitulación (44) 11 x 4 cada uno
15290954 Placas de microtitulación (60) 10 x 6 cada uno
15290974 Placas de microtitulación (56) 8 x 7 cada uno
17 options
Código de producto. 15200944
Marca: Tenak™ TE27470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
  • Para uso en congeladores verticales
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Altura (métrico) 25 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 x 135 x 398 mm
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Admite Microplacas (72)
matriz, red, conjunto 15 x 5
Material Acero inoxidable